Anti-DAT/Dopamine Transporter Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-1714R-A750
BOSSBS-1714R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1714R-A750
Anti-DAT/Dopamine Transporter Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Amine transporter. Terminates the action of dopamine by its high affinity sodium-dependent reuptake into presynaptic terminals.
Type: Primary
Antigen: DAT/Dopamine transporter
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 579-620/620
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité