Anti-SLC6A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1714R-CY5
BOSSBS-1714R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1714R-CY5
Anti-SLC6A3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Amine transporter. Terminates the action of dopamine by its high affinity sodium-dependent reuptake into presynaptic terminals.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(ICC)(1:50-200
Type: Primary
Antigen: SLC6A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité