Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1718R-A488
BOSSBS-1718R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1718R-A488
Anti-ATP7B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Involved in the export of copper out of the cells, such as the efflux of hepatic copper into the bile.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ATP7B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité