Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JUP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1720R-CY3
BOSSBS-1720R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1720R-CY3
Anti-JUP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Common junctional plaque protein. The membrane-associated plaques are architectural elements in an important strategic position to influence the arrangement and function of both the cytoskeleton and the cells within the tissue. The presence of plakoglobin in both the desmosomes and in the intermediate junctions suggests that it plays a central role in the structure and function of submembranous plaques. Acts as a substrate for VE-PTP and is required by it to stimulate VE-cadherin function in endothelial cells. Can replace beta-catenin in E-cadherin/catenin adhesion complexes which are proposed to couple cadherins to the actin cytoskeleton (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: JUP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité