Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1723R-A350
BOSSBS-1723R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1723R-A350
Anti-MASP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Functions in the lectin pathway of complement, which performs a key role in innate immunity by recognizing pathogens through patterns of sugar moieties and neutralizing them. The lectin pathway is triggered upon binding of mannan-binding lectin (MBL) and ficolins to sugar moieties which leads to activation of the associated proteases MASP1 and MASP2. Functions as an endopeptidase and may activate MASP2 or C2 or directly activate C3 the key component of complement reaction. Isoform 2 may have an inhibitory effect on the activation of the lectin pathway of complement or may cleave IGFBP5.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MASP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité