Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CX3CR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1728R-HRP
BOSSBS-1728R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-1728R-HRP
Anti-CX3CR1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor for the CX3C chemokine fractalkine and mediates both its adhesive and migratory functions. Acts as coreceptor with CD4 for HIV-1 virus envelope protein (in vitro). Isoform 2 and isoform 3 seem to be more potent HIV-1 coreceptors than isoform 1.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000

Type: Primary
Antigen: CX3CR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité