Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1733R-HRP
BOSSBS-1733R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1733R-HRP
Anti-MET Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor tyrosine kinase that transduces signals from the extracellular matrix into the cytoplasm by binding to hepatocyte growth factor/HGF ligand. Regulates many physiological processes including proliferation, scattering, morphogenesis and survival. Ligand binding at the cell surface induces autophosphorylation of MET on its intracellular domain that provides docking sites for downstream signaling molecules. Following activation by ligand, interacts with the PI3-kinase subunit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2, STAT3 or the adapter GAB1. Recruitment of these downstream effectors by MET leads to the activation of several signaling cascades including the RAS-ERK, PI3 kinase-AKT, or PLCgamma-PKC. The RAS-ERK activation is associated with the morphogenetic effects while PI3K/AKT coordinates prosurvival effects. During embryonic development, MET signaling plays a role in gastrulation, development and migration of muscles and neuronal precursors, angiogenesis and kidney formation. In adults, participates in wound healing as well as organ regeneration and tissue remodeling. Promotes also differentiation and proliferation of hematopoietic cells. Acts as a receptor for Listeria internalin inlB, mediating entry of the pathogen into cells.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MET
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité