Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-E2F5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1734R
BOSSBS-1734REA 746 EUR InStock
BOSSBS-1734R
Anti-E2F5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcriptional activator that binds to E2F sites, these sites are present in the promoter of many genes whose products are involved in cell proliferation. May mediate growth factor-initiated signal transduction. It is likely involved in the early responses of resting cells to growth factor stimulation. Specifically required for multiciliate cell differentiation: together with MCIDAS and E2F5, binds and activate genes required for centriole biogenesis.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: E2F5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité