Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1736R-CY7
BOSSBS-1736R-CY7EA 921 EUR InStock
BOSSBS-1736R-CY7
Anti-MAP2K1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Dual specificity protein kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway. Binding of extracellular ligands such as growth factors, cytokines and hormones to their cell-surface receptors activates RAS and this initiates RAF1 activation. RAF1 then further activates the dual-specificity protein kinases MAP2K1/MEK1 and MAP2K2/MEK2. Both MAP2K1/MEK1 and MAP2K2/MEK2 function specifically in the MAPK/ERK cascade, and catalyze the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in the extracellular signal-regulated kinases MAPK3/ERK1 and MAPK1/ERK2, leading to their activation and further transduction of the signal within the MAPK/ERK cascade. Depending on the cellular context, this pathway mediates diverse biological functions such as cell growth, adhesion, survival and differentiation, predominantly through the regulation of transcription, metabolism and cytoskeletal rearrangements. One target of the MAPK/ERK cascade is peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARG), a nuclear receptor that promotes differentiation and apoptosis. MAP2K1/MEK1 has been shown to export PPARG from the nucleus. The MAPK/ERK cascade is also involved in the regulation of endosomal dynamics, including lysosome processing and endosome cycling through the perinuclear recycling compartment (PNRC), as well as in the fragmentation of the Golgi apparatus during mitosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAP2K1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité