Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1744R-CY7
BOSSBS-1744R-CY7EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1744R-CY7
Anti-CK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cytokeratins are a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. They range in molecular weight between 40 kDa and 68 kDa and isoelectric pH between 4.9 – 7.8. The individual human cytokeratins are designated 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité