Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ephrin A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-1763R-A680
BOSSBS-1763R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1763R-A680
Anti-Ephrin A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Cell surface GPI-bound ligand for Eph receptors, a family of receptor tyrosine kinases which are crucial for migration, repulsion and adhesion during neuronal, vascular and epithelial development. Binds promiscuously Eph receptors residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. Plays an important role in angiogenesis and tumor neovascularization. The recruitment of VAV2, VAV3 and PI3-kinase p85 subunit by phosphorylated EPHA2 is critical for EFNA1-induced RAC1 GTPase activation and vascular endothelial cell migration and assembly. Exerts anti-oncogenic effects in tumor cells through activation and down-regulation of EPHA2. Activates EPHA2 by inducing tyrosine phosphorylation which leads to its internalisation and degradation. Acts as a negative regulator in the tumorigenesis of gliomas by down-regulating EPHA2 and FAK. Can evoke collapse of embryonic neuronal growth cone and regulates dendritic spine morphogenesis.

Type: Primary
Antigen: Ephrin A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-205/205
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité