Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1764R-A350
BOSSBS-1764R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1764R-A350
Anti-EPHA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which binds membrane-bound ephrin family ligands residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. The signaling pathway downstream of the receptor is referred to as forward signaling while the signaling pathway downstream of the ephrin ligand is referred to as reverse signaling. Highly promiscuous, it has the unique property among Eph receptors to bind and to be physiologically activated by both GPI-anchored ephrin-A and transmembrane ephrin-B ligands including EFNA1 and EFNB3. Upon activation by ephrin ligands, modulates cell morphology and integrin-dependent cell adhesion through regulation of the Rac, Rap and Rho GTPases activity. Plays an important role in the development of the nervous system controlling different steps of axonal guidance including the establishment of the corticospinal projections. May also control the segregation of motor and sensory axons during neuromuscular circuit development. In addition to its role in axonal guidance plays a role in synaptic plasticity. Activated by EFNA1 phosphorylates CDK5 at 'Tyr-15' which in turn phosphorylates NGEF regulating RHOA and dendritic spine morphogenesis. In the nervous system, plays also a role in repair after injury preventing axonal regeneration and in angiogenesis playing a role in central nervous system vascular formation. Additionally, its promiscuity makes it available to participate in a variety of cell-cell signaling regulating for instance the development of the thymic epithelium.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EPHA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité