Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FDC-SP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1766R-A750
BOSSBS-1766R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1766R-A750
Anti-FDC-SP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Follicular dendritic cells are cells that facilitate antigen recognition by B cells in follicles. This kind of dendritic cell is not bone marrow derived and is not a kind of blood cell. It is purely a resident of the follicles of secondary lymphoid organs. B cells form germinal centers around follicular dendritic cells in lymphoid organs. Dendritic cells form from monocytes, white blood cells which circulate in the body and, depending on the right signal, can turn into dendritic cells or macrophages. The monocytes in turn are formed from stem cells in the bone marrow.In normal tissue this antibody identifies dendritic cells and a proportion of B lymphocytes. Evidence in pathological tissue and functional studies suggests it binds to an epitope expressed by antigen presenting cells. Within the macrophage/dendritic cell populations the epitope seen by RFD1 is coexpressed with RFD7 by a subset of cells that exhibit suppressive activity on T cell stimulation.

Type: Primary
Antigen: FDC-SP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 17-81/81
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité