Anti-CCRK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1780R-A680
BOSSBS-1780R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-1780R-A680
Anti-CCRK Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
CCRK contains a kinase domain most closely related to the cyclin-dependent protein kinases. The encoded kinase activates CDK2 and is involved in cell growth.
Type: Primary
Antigen: CCRK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-120/346
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité