Anti-IL12A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1789R-CY7
BOSSBS-1789R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1789R-CY7
Anti-IL12A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Cytokine that can act as a growth factor for activated T and NK cells, enhance the lytic activity of NK/lymphokine-activated Killer cells, and stimulate the production of IFN-gamma by resting PBMC.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL12A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité