Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GLUR3/GRIA 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1799R-A750
BOSSBS-1799R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1799R-A750
Anti-GLUR3/GRIA 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Receptor for glutamate that functions as ligand-gated ion channel in the central nervous system and plays an important role in excitatory synaptic transmission. L-glutamate acts as an excitatory neurotransmitter at many synapses in the central nervous system. Binding of the excitatory neurotransmitter L-glutamate induces a conformation change, leading to the opening of the cation channel, and thereby converts the chemical signal to an electrical impulse. The receptor then desensitizes rapidly and enters a transient inactive state, characterised by the presence of bound agonist. In the presence of CACNG4 or CACNG7 or CACNG8, shows resensitization which is characterised by a delayed accumulation of current flux upon continued application of glutamate.

Type: Primary
Antigen: GLUR3/GRIA 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/894
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité