Anti-SDFR1/NPTN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1801R-A680
BOSSBS-1801R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1801R-A680
Anti-SDFR1/NPTN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
NPTN is a type I transmembrane protein belonging to the Ig superfamily. The protein is believed to be involved in cell-cell interactions or cell-substrate interactions. The alpha and beta transcripts show differential localisation within the brain.
Type: Primary
Antigen: SDFR1/NPTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/298
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité