Anti-NPTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1801R-CY5
BOSSBS-1801R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1801R-CY5
Anti-NPTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
NPTN is a type I transmembrane protein belonging to the Ig superfamily. The protein is believed to be involved in cell-cell interactions or cell-substrate interactions. The alpha and beta transcripts show differential localization within the brain.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NPTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité