Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Group I mGLUR Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Bioss
BS-1803R-PE
BOSSBS-1803R-PEEA 936 EUR InStock
BOSSBS-1803R-PE
Anti-Group I mGLUR Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system and activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. The metabotropic glutamate receptors are a family of G protein-coupled receptors, that have been divided into 3 groups on the basis of sequence homology, putative signal transduction mechanisms, and pharmacologic properties. Group I includes GRM1 and GRM5 and these receptors have been shown to activate phospholipase C. Group II includes GRM2 and GRM3 while Group III includes GRM4, GRM6, GRM7 and GRM8. Group II and III receptors are linked to the inhibition of the cyclic AMP cascade but differ in their agonist selectivities. The canonical alpha isoform of the metabotropic glutamate receptor 1 gene is a disulfide-linked homodimer whose activity is mediated by a G-protein-coupled phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms; some of which may have distinct functions. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100

Type: Primary
Antigen: Group I mGLUR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité