Anti-IL6RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-1805R-A555
BOSSBS-1805R-A555EA 866 EUR InStock
BOSSBS-1805R-A555
Anti-IL6RA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Part of the receptor for interleukin 6. Binds to IL6 with low affinity, but does not transduce a signal. Signal activation necessitate an association with IL6ST. Activation may lead to the regulation of the immune response, acute-phase reactions and hematopoiesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IL6RA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité