Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UTS2R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1806R
BOSSBS-1806REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1806R
Anti-UTS2R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GPCR GPR14 has been reported to be expressed at high levels in the heart and pancreas and also in artery and smooth muscle. Low transcript levels have been identified in brain, particularly in thalamus, superior occipital gyrus, and substantia nigra. GPR14 is a high affinity receptor for urotensin-2 and urotensin-2B. The activity of this receptor is mediated by a G-protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Referenced from Swiss-Prot Q9UKP6.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UTS2R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité