Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GPR14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1806R-A750
BOSSBS-1806R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1806R-A750
Anti-GPR14 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
GPCR GPR14 has been reported to be expressed at high levels in the heart and pancreas and also in artery and smooth muscle. Low transcript levels have been identified in brain, particularly in thalamus, superior occipital gyrus, and substantia nigra. GPR14 is a high affinity receptor for urotensin-2 and urotensin-2B. The activity of this receptor is mediated by a G-protein that activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Referenced from Swiss-Prot Q9UKP6.

Type: Primary
Antigen: GPR14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/389
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité