Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1813R-A647
BOSSBS-1813R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1813R-A647
Anti-HDAC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Forms transcriptional repressor complexes by associating with MAD, SIN3, YY1 and N-COR. Interacts in the late S-phase of DNA-replication with DNMT1 in the other transcriptional repressor complex composed of DNMT1, DMAP1, PCNA, CAF1. Deacetylates TSHZ3 and regulates its transcriptional repressor activity. Component of a RCOR/GFI/KDM1A/HDAC complex that suppresses, via histone deacetylase (HDAC) recruitment, a number of genes implicated in multilineage blood cell development. May be involved in the transcriptional repression of circadian target genes, such as PER1, mediated by CRY1 through histone deacetylation. Involved in MTA1-mediated transcriptional corepression of TFF1 and CDKN1A.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HDAC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité