Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HMGB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1820R-A350
BOSSBS-1820R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1820R-A350
Anti-HMGB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
High Mobility Group (HMG) proteins, a group of chromosomal proteins common to all eukaryotes, bind DNA in a non-sequence-specific fashion to promote chromatin function and gene regulation, helping with transcription, replication, recombination, and DNA repair. HMGB4 is HMG2-like, isoform 2, high-mobility group box 4. This gene can be found on Chromosome 1. HMGB4 contains two HMG-box regions, and is found in a variety of eukaryotic chromosomal proteins. HMGB proteins are phosphorylated to various extents. The existence of differentially modified forms increases the number of distinct HMGB protein variants in plant chromatin that may be adapted to certain functions.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HMGB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité