Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1824R-CY3
BOSSBS-1824R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1824R-CY3
Anti-HMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Component of the MICOS complex, a large protein complex of the mitochondrial inner membrane that plays crucial roles in the maintenance of crista junctions, inner membrane architecture, and formation of contact sites to the outer membrane. Plays an important role in the maintenance of the MICOS complex stability and the mitochondrial cristae morphology (PubMed:22114354, PubMed:25781180).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Mitofilin/IMMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité