Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1827R-A350
BOSSBS-1827R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1827R-A350
Anti-IL11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Interleukin 11 is a pleiotropic cytokine produced by mesenchymal-derived adherent cells. IL11 shares many functions of IL6 and LIF, including potentiation of megakaryocyte activity, enhancement of human myeloma cell proliferation, and enhancement of hepatic acute phase protein production.Interleukin 11 directly stimulates the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells, and induces megakaryocyte maturation resulting in increased platelet production. Clinically it is used to prevent severe thrombocytopenia and the reduction of the need for platelet transfusion following myelosuppressive chemotherapy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité