Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1828R-HRP
BOSSBS-1828R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1828R-HRP
Anti-PLG Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Plasminogen is a plasma protein synthesised mostly in the liver. Plasma concentration is usually in the range of 70 to 200mg/l. Plasminogen is activated by tissue plasminogen activator, urokinase and streptokinase, to form plasmin. Activation results from the cleavage and release of the preactivation peptide. Angiostatin, an internal fragment of plasminogen, is a potent inhibitor of angiogenesis, which selectively inhibits endothelial cell proliferation. Angiostatin potently inhibits tumor growth and can maintain metastatic and primary tumors in a dormant state. It is defined by a balance of proliferation and apoptosis of the tumor cells and is composed of plasminogen first four cringle structures. This molecule is generated by proteolytic cleavage of plasminogen.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PLG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité