Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1830R
BOSSBS-1830REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1830R
Anti-IL16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL16 is a proinflammatory cytokine that is chemotactic for CD4+ T lymphocytes, monocytes, and eosinophils. IL16 is synthesized as a precursor molecule (pro IL16) of approximately 68 kDa and 631 amino acid residues lacking a signal peptide. The sequence and structure of IL16 is conserved across species. In addition to inducing chemotaxis, IL16 upregulates the IL2 receptor and upregulates HLADR expression. It also inhibits T cell receptor (TCR)/CD3 dependent activation, and suppresses HIV1 replication in vitro. Sources of IL16 include epithelial cells, mast cells, T lymphocytes (CD4+ and CD8+), macrophages, synovial fibroblasts, and eosinophils.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité