Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RPS20 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-18322R-A680
BOSSBS-18322R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-18322R-A680
Anti-RPS20 Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Mammalian ribosomal proteins are encoded by multigene families that consist of processed pseudogenes and one functional intron-containing gene within their coding regions. Ribosomal Protein S20, also known as RPS20, is a 119 amino acid cytoplasmic protein that is a component of the 40S ribosomal subunit. Co-transcribed with the small nucleolar RNA gene U54, Ribosomal Protein S20 is a primary binding protein (it binds independently to its target protein) that interacts with both the 5 and 3 minor domains of 16S ribosomal RNA (rRNA). Through its interactions with 16S rRNA, Ribosomal Protein S20 is thought to play a key role in nucleating the assembly of the 30S ribosomal subunit. Like most ribosomal protein-coding genes, the gene encoding Ribosomal Protein S20 is dispersed throughout the genome and exists as multiple processed pseudogenes.

Type: Primary
Antigen: RPS20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 31-119/119
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat; Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité