Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLEC16A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-18539R-A680
BOSSBS-18539R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-18539R-A680
Anti-CLEC16A Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 680)
Anticorps
Regulator of mitophagy through the upstream regulation of the RNF41/NRDP1-PARK2 pathway. Mitophagy is a selective form of autophagy necessary for mitochondrial quality control. The RNF41/NRDP1-PARK2 pathway regulates autophagosome-lysosome fusion during late mitophagy. May protect RNF41/NRDP1 from proteosomal degradation, RNF41/NRDP1 which regulates proteosomal degradation of PARK2. Plays a key role in beta cells functions by regulating mitophagy/autophagy and mitochondrial health.

Type: Primary
Antigen: CLEC16A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité