Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-1856R-A555
BOSSBS-1856R-A555EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1856R-A555
Anti-MMP16 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Endopeptidase that degrades various components of the extracellular matrix, such as collagen type III and fibronectin. Activates progelatinase A. Involved in the matrix remodeling of blood vessels. Isoform short cleaves fibronectin and also collagen type III, but at lower rate. It has no effect on type I, II, IV and V collagen. However, upon interaction with CSPG4, it may be involved in degradation and invasion of type I collagen by melanoma cells.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MMP16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité