Anti-CRLR/CGRPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-1860R-A680
BOSSBS-1860R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1860R-A680
Anti-CRLR/CGRPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor for calcitonin-gene-related peptide (CGRP) together with RAMP1 and receptor for adrenomedullin together with RAMP3 (By similarity). Receptor for adrenomedullin together with RAMP2. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Type: Primary
Antigen: CRLR/CGRPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-380/461
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité