Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1861R-A750
BOSSBS-1861R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1861R-A750
Anti-PAX5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The PAX5 gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. The central feature of this gene family is a novel, highly conserved DNA-binding motif, known as the paired box. The PAX proteins are important regulators in early development, and alterations in the expression of their genes are thought to contribute to neoplastic transformation. The PAX5 gene encodes the B-cell lineage specific activator protein (BSAP) that is expressed at early, but not late stages of B-cell differentiation. Its expression has also been detected in developing CNS and testis, therefore, PAX5 gene product may not only play an important role in B-cell differentiation, but also in neural development and spermatogenesis.

Type: Primary
Antigen: PAX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-391/391
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité