Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAK (Tyr159) Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-18634R-A750
BOSSBS-18634R-A750EA 881 EUR InStock
BOSSBS-18634R-A750
Anti-MAK (Tyr159) Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Essential for the regulation of ciliary length and required for the long-term survival of photoreceptors (By similarity). Phosphorylates FZR1 in a cell cycle-dependent manner. Plays a role in the transcriptional coactivation of AR. Could play an important function in spermatogenesis. May play a role in chromosomal stability in prostate cancer cells.

Type: Primary
Antigen: MAK (Tyr159)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité