Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DNAJC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1863R-CY7
BOSSBS-1863R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1863R-CY7
Anti-DNAJC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DNAJC3 may act as an inhibitor of both the autophosphorylation of EIF2AK2/PKR and the ability of EIF2AK2/PKR to catalyze phosphorylation of the EIF2A. It also functions as a Co-chaperone of HSPA8/HSC70 and is involved in the unfolded protein response (UPR) during ER stress. It has been reported that this protein stimulates the ATPase activity of HSPA8/HSC70.DNAJC3 is also involved in ativiral defense - it is activated in response to infection by influenza virus through the dissociation of DNAJB1. DNAJC3 is widely expressed and can be found at high levels in the testis and pancreas (expression in cell lines is variable).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNAJC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité