Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PDEF/SPDEF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1866R-A750
BOSSBS-1866R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1866R-A750
Anti-PDEF/SPDEF Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
SPDEF, also known as PDEF is an ETS transcription factor expressed in the prostate epithelial cells. It is thought to act as an androgen-independent transactivator of the prostate-specific antigen (PSA) promoter and also as a transcriptional activator for the SERPINB5 promoter. It is highly expressed in prostate carcinoma cells and is thought to be involved in the regulation of the prostate gland and/or prostate cancer development. It is also expressed in epithelial breast carcinoma.

Type: Primary
Antigen: PDEF/SPDEF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-335/335
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité