Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1874R-CY5.5
BOSSBS-1874R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1874R-CY5.5
Anti-PRDX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Involved in redox regulation of the cell. Protects radical-sensitive enzymes from oxidative damage by a radical-generating system. Acts synergistically with MAP3K13 to regulate the activation of NF-kappa-B in the cytosol.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PRDX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité