Anti-PFN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1875R-CY7
BOSSBS-1875R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1875R-CY7
Anti-PFN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Binds to actin and affects the structure of the cytoskeleton. At high concentrations, profilin prevents the polymerization of actin, whereas it enhances it at low concentrations. By binding to PIP2, it inhibits the formation of IP3 and DG (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PFN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité