Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RAD52 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-1878R
BOSSBS-1878REA 719 EUR InStock
BOSSBS-1878R
Anti-RAD52 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNA double-strand breaks can be generated by exposure to ionizing radiation or through endogenous cellular reactions. Double-strand breaks are generally thought to be repaired via one of two distinct mechanisms: homologous recombination (HR) or non-homologous end joining (NHEJ). Homologous recombination requires the activity of the members of the RAD52 epistasis group, which include RAD50, RAD51, RAD52, RAD54, RDH54/TID1, RAD55, RAD57, RAD59, MRE11, and XRS2. RAD52 can catalyze strand annealing reactions, and can form oligomers that attach to ends of single-stranded DNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RAD52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité