Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSAP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1879R-HRP
BOSSBS-1879R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1879R-HRP
Anti-PSAP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Saposin-A and saposin-C stimulate the hydrolysis of glucosylceramide by beta-glucosylceramidase (EC 3.2.1.45) and galactosylceramide by beta-galactosylceramidase (EC 3.2.1.46). Saposin-C apparently acts by combining with the enzyme and acidic lipid to form an activated complex, rather than by solubilizing the substrate. Saposin-B stimulates the hydrolysis of galacto-cerebroside sulfate by arylsulfatase A (EC 3.1.6.8), GM1 gangliosides by beta-galactosidase (EC 3.2.1.23) and globotriaosylceramide by alpha-galactosidase A (EC 3.2.1.22). Saposin-B forms a solubilizing complex with the substrates of the sphingolipid hydrolases. Saposin-D is a specific sphingomyelin phosphodiesterase activator (EC 3.1.4.12). Prosaposin: Behaves as a myelinotrophic and neurotrophic factor, these effects are mediated by its G-protein-coupled receptors, GPR37 and GPR37L1, undergoing ligand-mediated internalization followed by ERK phosphorylation signaling. Saposins are specific low-molecular mass non-enzymic proteins, they participate in the lysosomal degradation of sphingolipids, which takes place by the sequential action of specific hydrolases.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PSAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité