Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RETNLA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1884R-CY5.5
BOSSBS-1884R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1884R-CY5.5
Anti-RETNLA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
A family of resistin-like molecules (RELMs) has been identified in rodents and humans. RELM alpha belongs to a unique family of tissue-specific cytokines termed FIZZ (found in inflammatory zone) and RELM. The three known members of this family; Resistin, RELM alpha and RELM beta are 85-94 amino acid secreted proteins sharing a conserved C-terminal domain. RELM alpha and Resistin are secreted exclusively by adipocytes while RELM beta is expressed in the epithelium of the colon and small bowel. The RELMs together with resistin comprise a class of tissue-specific signaling molecules. The physiological role and molecular targets of RELM alpha are still unknown.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: RETNLA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité