Anti-SEL1L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-1891R-CY3
BOSSBS-1891R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1891R-CY3
Anti-SEL1L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
May play a role in Notch signaling (By similarity). May be involved in the endoplasmic reticulum quality control (ERQC) system also called ER-associated degradation (ERAD) involved in ubiquitin-dependent degradation of misfolded endoplasmic reticulum proteins.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SEL1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité