Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGF Beta R3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1910R-A750
BOSSBS-1910R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-1910R-A750
Anti-TGF Beta R3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Membrane Receptors Transforming growth factor beta is a multifunctional cytokine known to modulate several tissue development and repair processes, including cell differentiation, cell cycle progression, cellular migration, adhesion, and extracellular matrix production. There are 3 forms encoded by separate genes TGFB1, TGFB2, and TGFB3. The diverse effects of TGF beta are mediated by the TGF beta receptors and cell surface binding proteins. In addition to type I TGF beta receptor (TGFBR1) and type II (TFGBR2), type III (TGF beta III receptor) has been identified. It is a glycoprotein that binds TGF beta and exists in both a membrane bound and a soluble form. It may serve as a receptor accessory molecule in both the TGF beta and fibroblast growth factor systems. TGF beta III receptor lacks a recognizable signaling domain and has no clearly defined role in TGF beta signaling. Endothelial cells undergoing epithelial mesenchymal transformation express TGF beta III receptor, and TGF beta III receptor specific antisera inhibits mesenchyme formation and migration. Misexpression of TGF beta III receptor in nontransforming ventricular endothelial cells conferrs transformation in response to TGFB2. These results support a model where TGF beta III receptor localises transformation in the heart and plays an essential, nonredundant role in TGF beta signaling. TGF beta III receptor, or beta glycan, can function as an inhibin coreceptor with ActRII. TGF beta III receptor binds inhibin with high affinity and enhances binding in cells coexpressing ActRII and TGF beta III receptor. Inhibin forms crosslinked complexes with both recombinant and endogenously expressed TGF beta III receptor and ActRII. TGF beta III receptor confers inhibin sensitivity to cell lines that otherwise respond poorly to this hormone.

Type: Primary
Antigen: TGF Beta R3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 701-850/850
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité