Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1914R-CY3
BOSSBS-1914R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1914R-CY3
Anti-F2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Thrombin is the final protease in the blood coagulation cascade and serves both pro- and anticoagulant functions through the cleavage of several targets. The ability of thrombin to specifically recognize a wide range of substrates derives from interactions which occur outside of the active site of thrombin. Thrombin possesses two anion binding exosites which mediate many of its interactions with cofactors and substrates, and although many structures of thrombin have been solved, few such interactions have been described in molecular detail. Glycosaminoglycan binding to exosite II of thrombin plays a major role in switching off the procoagulant functions of thrombin by mediating its irreversible inhibition by circulating serpins and by its binding to the endothelial cell surface receptor thrombomodulin.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: F2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité