Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-1924R-A488
BOSSBS-1924R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1924R-A488
Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
AGPAT6 is a novel glycerolipid acyltransferase of the ER, which is crucial for the production of milk fat by the mammary gland. It converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid by incorporating an acyl moiety at the sn-2 position of the glycerol backbone.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TSARG7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité