Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1924R-CY3
BOSSBS-1924R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1924R-CY3
Anti-GPAT4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
AGPAT6 is a novel glycerolipid acyltransferase of the ER, which is crucial for the production of milk fat by the mammary gland. It converts lysophosphatidic acid (LPA) into phosphatidic acid by incorporating an acyl moiety at the sn-2 position of the glycerol backbone.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TSARG7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité