Anti-PLAUR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1927R-CY5.5
BOSSBS-1927R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1927R-CY5.5
Anti-PLAUR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Acts as a receptor for urokinase plasminogen activator. Plays a role in localizing and promoting plasmin formation. Mediates the proteolysis-independent signal transduction activation effects of U-PA. It is subject to negative-feedback regulation by U-PA which cleaves it into an inactive form.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PLAUR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité