Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1928R-HRP
BOSSBS-1928R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-1928R-HRP
Anti-UCN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Acts in vitro to stimulate the secretion of adrenocorticotropic hormone (ACTH). Binds with high affinity to CRF Receptor types 1, 2 alpha, and 2 beta.A powerful cytoprotective effect of urocortin peptide administration against ischemia and reperfusion injury has been demonstrated in isolated cardiomyocyte models, as well as in the intact heart both in vitro and in vivo.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: UCN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité