Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZW10 peptide Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1938R-A350
BOSSBS-1938R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1938R-A350
Anti-ZW10 peptide Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The mitotic checkpoint ensures that chromosomes are divided equally between daughter cells and is a primary mechanism preventing the chromosome instability often seen in aneuploid human tumors. This gene encodes a protein that is one of many involved in mechanisms to ensure proper chromosome segregation during cell division. The encoded protein binds to centromeres during the prophase, metaphase, and early anaphase cell division stages and to kinetochore microtubules during metaphase. It is part of the MIS12 complex, which may be fundamental for kinetochore formation and proper chromosome segregation during mitosis. In mitotic human cells ZW10 resides in a complex with Rod and Zwilch, whereas another ZW10 partner, Zwint-1, is part of a separate complex of structural kinetochore components including Mis12 and Ndc80-Hec1. Zwint-1 is critical for recruiting ZW10 to unattached kinetochores. Depletion from human cells demonstrates that the ZW10 complex is essential for stable binding of a Mad1-Mad2 complex to unattached kinetochores. Thus, ZW10 functions as a linker between the core structural elements of the outer kinetochore and components that catalyze generation of the mitotic checkpoint-derived "stop anaphase" inhibitor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZW10 peptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité