Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SARA Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-19393R-A750
BOSSBS-19393R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-19393R-A750
Anti-SARA Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Early endosomal protein that functions to recruit SMAD2/SMAD3 to intracellular membranes and to the TGF-beta receptor. Plays a significant role in TGF-mediated signaling by regulating the subcellular location of SMAD2 and SMAD3 and modulating the transcriptional activity of the SMAD3/SMAD4 complex. Possibly associated with TGF-beta receptor internalisation.

Type: Primary
Antigen: SARA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 71-170/1425
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité